5-Fluoro-1-methylindazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910940-1G PC910940-250MG
APOSPC910940-1GEA 636 EUR
APOSPC910940-1G APOSPC910940-250MG
5-Fluoro-1-methylindazole 96%
5-Fluoro-1-methylindazole
Formule: C₈H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977520
CAS nummer: 121002-36-6