2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910944-1G PC910944-250MG
APOSPC910944-1GEA 380 EUR
APOSPC910944-1G APOSPC910944-250MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₇H₄F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19705789
CAS nummer: 73221-25-7