3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910947-1G PC910947-5G
APOSPC910947-1GEA 256 EUR
APOSPC910947-1G APOSPC910947-5G
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid 97%
3-Acetyl-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22493249
CAS nummer: 1505662-44-1