1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910952-1G PC910952-5G
APOSPC910952-1GEA 271 EUR
APOSPC910952-1G APOSPC910952-5G
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one
Formule: C₁₂H₁₅FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11210352
CAS nummer: 1426-70-6