2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC910983-1G PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA 109 EUR
APOSPC910983-1G APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.105 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25476575
CAS nummer: 1646152-46-6