3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC911011-100MG PC911011-250MG
APOSPC911011-100MGEA 54.1 EUR
APOSPC911011-100MG APOSPC911011-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00720656
CAS nummer: 53173-70-9