3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC911050-100MG PC911050-250MG
APOSPC911050-100MGEA 78.9 EUR
APOSPC911050-100MG APOSPC911050-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16556245
CAS nummer: 1232431-41-2