1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911085-1G PC911085-250MG PC911085-500MG
APOSPC911085-1GEA 789 EUR
APOSPC911085-1G APOSPC911085-250MG APOSPC911085-500MG
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine
Formule: C₁₈H₂₄FNO₄
MW: 337.386 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840049
CAS nummer: 887344-22-1