(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911111-1G PC911111-5G
APOSPC911111-1GEA 138 EUR
APOSPC911111-1G APOSPC911111-5G
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02322998
CAS nummer: 675-67-2