4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911116-1G PC911116-250MG PC911116-5G
APOSPC911116-1GEA 141 EUR
APOSPC911116-1G APOSPC911116-250MG APOSPC911116-5G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₂F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971110
CAS nummer: 1046462-99-0