3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911150-1G PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA 249 EUR
APOSPC911150-1G APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036172
CAS nummer: 1267271-26-0