4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911165-1G PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA 113 EUR
APOSPC911165-1G APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17014026
CAS nummer: 10298-81-4