7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911168-1G
PC911168-250MG
APOSPC911168-1GEA
570
EUR
APOSPC911168-1G
APOSPC911168-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule:
C₁₀H₁₀F₃N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08059296 CAS nummer: 199678-32-5 |