(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911186-1G PC911186-250MG PC911186-500MG
APOSPC911186-1GEA 789 EUR
APOSPC911186-1G APOSPC911186-250MG APOSPC911186-500MG
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09253715
CAS nummer: 174770-74-2