5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC911241-100MG PC911241-250MG
APOSPC911241-100MGEA 39.5 EUR
APOSPC911241-100MG APOSPC911241-250MG
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11007843
CAS nummer: 105391-69-3