2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911251-1G PC911251-250MG
APOSPC911251-1GEA 760 EUR
APOSPC911251-1G APOSPC911251-250MG
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800431
CAS nummer: 948015-67-6