3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911333-1G PC911333-250MG PC911333-5G
APOSPC911333-1GEA 127 EUR
APOSPC911333-1G APOSPC911333-250MG APOSPC911333-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21607478
CAS nummer: 1269232-93-0