3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911358-1G PC911358-250MG
APOSPC911358-1GEA 869 EUR
APOSPC911358-1G APOSPC911358-250MG
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839930
CAS nummer: 886362-79-4