(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911368-1G PC911368-250MG
APOSPC911368-1GEA 651 EUR
APOSPC911368-1G APOSPC911368-250MG
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839851
CAS nummer: 124980-94-5