8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911372-1G PC911372-5G
APOSPC911372-1GEA 256 EUR
APOSPC911372-1G APOSPC911372-5G
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954844
CAS nummer: 959236-96-5