7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911377-1G PC911377-250MG
APOSPC911377-1GEA 93.5 EUR
APOSPC911377-1G APOSPC911377-250MG
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₇H₄F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234997
CAS nummer: 375857-66-2