4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC911409-1G PC911409-250MG
APOSPC911409-1GEA 588 EUR
APOSPC911409-1G APOSPC911409-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527152
CAS nummer: 1260759-82-7