4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 581 EUR
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658314
CAS nummer: 368426-73-7