2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC911877-100MG
PC911877-1G
PC911877-250MG
APOSPC911877-100MGEA
366
EUR
APOSPC911877-100MG
APOSPC911877-1G
APOSPC911877-250MG
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
2-Bromo-3,6-difluoropyridine
Formule:
C₅H₂BrF₂N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD27939127 CAS nummer: 1382786-22-2 |