7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC912334-100MG PC912334-250MG
APOSPC912334-100MGEA 51.2 EUR
APOSPC912334-100MG APOSPC912334-250MG
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
7-Fluoroindoline hydrochloride
Formule: C₈H₈FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27923560
CAS nummer: 1820711-83-8