2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 194 EUR
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₅ClF₄N₂
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972729
CAS nummer: 110499-66-6