4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-2,3-difluoroaniline
PC9170-1G PC9170-5G
APOSPC9170-1GEA 40.9 EUR
APOSPC9170-1G APOSPC9170-5G
4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09030642
CAS nummer: 112279-71-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III