4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 45.4 EUR
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Smeltpunt: 51…52 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09030640
CAS nummer: 126163-58-4