1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 528 EUR
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Formule: C₈H₄Cl₂F₄
Kookpunt: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320797
CAS nummer: 2629-68-7