4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9184-1G PC9184-5G
APOSPC9184-1GEA 161 EUR
APOSPC9184-1G APOSPC9184-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116034
CAS nummer: 886498-02-8