2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9187-1G PC9187-5G
APOSPC9187-1GEA 43.8 EUR
APOSPC9187-1G APOSPC9187-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03002852
CAS nummer: 682805-12-5