5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9198-1G PC9198-250MG
APOSPC9198-1GEA 0 EUR
APOSPC9198-1G APOSPC9198-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741350
CAS nummer: 436799-36-9