2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9250-1G PC9250-250MG
APOSPC9250-1GEA 577 EUR
APOSPC9250-1G APOSPC9250-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formule: C₆H₆F₃NO
Kookpunt: 90…100 °C (20 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086222
CAS nummer: 868755-68-4
UN: 2735
ADR: 8,III