Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 232 EUR
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.183 g/mol
Kookpunt: 66…72 °C (0.2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934868
CAS nummer: 110193-60-7