2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9288-1G PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA 193 EUR
APOSPC9288-1G APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660281
CAS nummer: 886502-18-7
UN: 3265
ADR: 8,III