2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9296-1G PC9296-25G PC9296-5G
APOSPC9296-1GEA 65.8 EUR
APOSPC9296-1G APOSPC9296-25G APOSPC9296-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO₂
Kookpunt: 133 °C (12 mm Hg)
Smeltpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277634
CAS nummer: 850563-45-0
UN: 3261
ADR: 8,III