2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9297-1G PC9297-25G
APOSPC9297-1GEA 29.2 EUR
APOSPC9297-1G APOSPC9297-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Kookpunt: 224 °C
Smeltpunt: 33…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115830
CAS nummer: 850156-39-7
UN: 3261
ADR: 8,III