4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC9306-1G PC9306-5G PC9306-25G
APOSPC9306-1GEA 22 EUR
APOSPC9306-1G APOSPC9306-5G APOSPC9306-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258947
CAS nummer: 914636-20-7