3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9313-1G PC9313-5G PC9313-250MG
APOSPC9313-1GEA 86.2 EUR
APOSPC9313-1G APOSPC9313-5G APOSPC9313-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O
Kookpunt: 94…96 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458137
CAS nummer: 2003-14-7
UN: 1760
ADR: 8,III