3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9314-1G PC9314-250MG
APOSPC9314-1GEA 190 EUR
APOSPC9314-1G APOSPC9314-250MG
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Kookpunt: 91…92 °C (6 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458138
CAS nummer: 121639-61-0
UN: 3265
ADR: 8,III