2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9327-1G PC9327-250MG PC9327-5G
APOSPC9327-1GEA 353 EUR
APOSPC9327-1G APOSPC9327-250MG APOSPC9327-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.127 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236268
CAS nummer: 247113-95-7