2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9329-1G PC9329-500MG PC9329-5G
APOSPC9329-1GEA 304 EUR
APOSPC9329-1G APOSPC9329-500MG APOSPC9329-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile
Formule: C₂₁H₁₄FNO
Smeltpunt: 88…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231980
CAS nummer: 338791-81-4