2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9336-1G PC9336-5G
APOSPC9336-1GEA 162 EUR
APOSPC9336-1G APOSPC9336-5G
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Kookpunt: 86…88 °C (11 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03424719
CAS nummer: 157033-23-3
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable