2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9378-1G PC9378-250MG
APOSPC9378-1GEA 192 EUR
APOSPC9378-1G APOSPC9378-250MG
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₄S
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664348
CAS nummer: 780-97-2