Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 594 EUR
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Formule: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00138767
CAS nummer: 320417-31-0