2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9435-1G PC9435-5G PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA 46.8 EUR
APOSPC9435-1G APOSPC9435-5G APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
Smeltpunt: 120…122 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236336
CAS nummer: 37526-67-3