[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9439-1G PC9439-500MG
APOSPC9439-1GEA 1180 EUR
APOSPC9439-1G APOSPC9439-500MG
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₈H₁₅F₃N₂OS
Smeltpunt: 134…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00244951
CAS nummer: 318247-69-7