6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Mercapto-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC9444-1G PC9444-500MG
APOSPC9444-1GEA 672 EUR
APOSPC9444-1G APOSPC9444-500MG
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Formule: C₁₀H₆F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269611
CAS nummer: 544716-08-7