4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4'-chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 5-(Bromoacetyl)-2-chlorobenzotrifluoride, 2-Bromo-1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2-Bromo-1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC9516-1G PC9516-5G PC9516-25G
APOSPC9516-1GEA 93.5 EUR
APOSPC9516-1G APOSPC9516-5G APOSPC9516-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrClF₃O
MW: 301.488 g/mol
Smeltpunt: 36…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094558
CAS nummer: 630404-09-0
UN: 3261
ADR: 8 III