2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9533-10G PC9533-50G
APOSPC9533-10GEA 73 EUR
APOSPC9533-10G APOSPC9533-50G
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formule: C₃H₃Cl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039302
CAS nummer: 20411-84-1